156256
Sodium methoxide solution
25 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
Sodium methylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.1 (vs air)
pressão de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
96 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
878 °F
concentração
25 wt. % in methanol
índice de refração
n20/D 1.37
densidade
0.945 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.0 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
15.55 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?