92446
Sodium methoxide solution
0.5 M, for GC derivatization
Sinônimo(s):
Methanolic Base, Sodium methylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
0.48-0.52 M
0.5 M
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.805-0.817 g/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)