164992
Sodium methoxide
reagent grade, 95%, powder
Sinônimo(s):
Sodium methylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.1 (vs air)
pressão de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
36 %
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?