157716
2,6-Diisopropylaniline
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Bis(propan-2-yl)aniline, 2,6-Diisopropylphenylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
257 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
chave InChI
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?