Key Documents
344370
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide
98%
Sinônimo(s):
Lithium methylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3OLi
Número CAS:
Peso molecular:
37.97
Beilstein:
3552389
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
core: lithium
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.