400203
Lithium ethoxide
95%
Sinônimo(s):
LiOEt, Lithium ethanolate, Lithium ethylate
Ensaio
95%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
core: lithium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To fabricate chemically inert, Li-ion conducting, and electronically insulating coating on the cathode materials. This coating helps to avoid unwanted reactions between the solid-state electrolyte and the cathode in all-solid-state batteries.
- To produce an amorphous Li-Zr-O coating on the surface of high-Ni cathodes, to improve the surface stability and cycling performance of lithium-ion batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.