Documentos Principais
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
Sinônimo(s):
Lithium methylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3OLi
Número CAS:
Peso molecular:
37.97
Beilstein:
3552389
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
adequação da reação
core: lithium
concentração
1.0 M in methanol
p.e.
64.6 °C
densidade
0.817 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications