499811
Lithium
granular, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium atom, Lithium element
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
granular
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
9.446 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1342 °C (lit.)
pf
180 °C (lit.)
densidade
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A precursor to synthesize Li-based alloys such as LiAl and LiSi alloys, which are applicable as anode materials in the field of energy conversion and storage.
- A reducing agent in the reduction of zirconium oxide compounds in molten LiCl salt.
- As starting material to synthesize a reducing agent(1,4-bis(trimethylgermyl)-1.4-dihydropyrazine), for the fabrication of nickel metal films.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?