Voltar
Lithium
Sinônimo(s):
Lithium
Fórmula linear:
Li
Número CAS:
7439-93-2
Peso molecular:
6.94
Products
Marca
Sigma-Aldrich (10)
Sustentabilidade
Ponto de ebulição (ºC)
Recurso
Peso da fórmula
Fabricante
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Elemento
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de reagente
Filtrar produtos
Showing 1-14 of 14
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
499811
Lithium,
granular, 99% trace metals basis
Expandir
Ver preços
265985
Lithium,
ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
Expandir
Ver preços
GF47159826
Lithium,
foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
Expandir
Ver preços
444456
Lithium,
granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Expandir
Ver preços
265969
Lithium,
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Expandir
Ver preços
266000
Lithium,
ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
Expandir
Ver preços
265993
Lithium,
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Expandir
Ver preços
220914
Lithium,
wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
Expandir
Ver preços
8.05660
Lithium,
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Expandir
Ver preços
GF11597913
Lithium,
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Expandir
Ver preços
GF62158596
Lithium,
foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
Expandir
Ver preços
8.18044
Lithium,
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Expandir
Ver preços
GF45554799
Lithium,
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Expandir
Ver preços
GF40266682
Lithium,
foil, not light tested, 38x500mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%