Documentos Principais
8.05660
Sigma-Aldrich
Lithium
(sticks) (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li
Número CAS:
Peso molecular:
6.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141803
Número do índice EC:
231-102-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 723 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
179 °C
densidade
0.534 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
chave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Lithium ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265985
Lithium
Sodium rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Supelco
1.06260
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22284
Sodium
Lithium foil, 25x100mm, thickness 0.6mm, as rolled, 99.9%
GF47159826
Lithium