71172
Sodium
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
Sinônimo(s):
Sodium metal
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 440 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.8% (sodium basis)
Formulário
pieces (large)
qualidade
in kerosene
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.69 μΩ-cm, 20°C
p.e.
883 °C (lit.)
pf
97.8 °C (lit.)
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
chave InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?