282065
Sodium
ACS reagent, dry
Sinônimo(s):
Sodium metal
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.69 μΩ-cm, 20°C
pb
883 °C (lit.)
pf
97.8 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): passes test
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
chave InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant involved in:
- Synthesis of atrane complexes
- Zintl phases
- Sodium dislodging for depolymerization
- Graphitization of aerogel-like carbons
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?