454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0%
Formulário
liquid
contém
BHT as stabilizer
p.e.
170 °C ((lit.))
170 °C (lit.)
pf
33 °C ((lit.))
33 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 0.02 g/L at 25 °C
densidade
0.986 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
[1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1]
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
chave InChI
[HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N]
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Aplicação
- In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
- In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
- In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Características e benefícios
- Low shrinkage
- Cost-effective
- Reduced emissions of styrene
- Fast curing in thin layers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?