Documentos Principais
129828
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Sinônimo(s):
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16
Número CAS:
Peso molecular:
160.26
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Ensaio
93%
Formulário
liquid
contém
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
Lim. expl.
~10 %
Impurezas
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
pf
−51 °C (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
chave InChI
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methylcyclopentadiene dimer was used to study the competition with ethylene for binding and biological activities.
The kinetics of the dissociation of the methylcyclopentadiene dimers was studied.
Outras notas
Material may darken in storage
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)