H9003
Hydroquinone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.81 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder
temperatura de autoignição
930 °F
pb
285 °C (lit.)
pf
172-175 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
chave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
329.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
165 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)