Documentos Principais
274658
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone, mixture of cis and trans
95%
Sinônimo(s):
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopentenone, Tetramethylcyclopent-2-enone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
2324088
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
100 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
InChI
1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3
chave InChI
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3′-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3′-dilithium-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalene.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Li Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(24), 7350-7357 (2012-05-15)
Two new chiral pre-ligands, (R)-3,3'-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (1) and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene (2), were synthesized by reaction of (R)-3,3'-dilithium-2,2'-bismethoxy-1,1'-bisnaphthalene with 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone at room temperature. Treatment of the pre-ligands 1 and 2 with butyllithium and Me(3)SiCl first, and subsequently with TiCl(4) (2 and 1 equiv
Global Trade Item Number
SKUGTIN
452718-250MG
452718-1G4061826112281
274658-5G4061836683740
274658-1KG
274658-25G4061836683733