Documentos Principais
473146
Sigma-Aldrich
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol)
solid
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
degree of polymerization ~1
temperatura de transição
Tg 92 °C
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
chave InChI
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) is a sterically hindered phenol.
Aplicação
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) may be used as an antioxidant.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)