467871
Sodium thiocyanate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Impurezas
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
pf
287 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?