207799
Potassium thiocyanate
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
Potassium rhodanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystalline powder
Impurezas
Iodine consuming substances, passes test
≤0.005% insol. water
cor
colorless to white
pH
5.3-8.7 (25 °C, 5%)
pf
173 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- α-Amino nitriles from tertiary amines.
- Polysubstituted 2-aminothiazoles from vinyl azides.
- Benzisothiazol-3(2H)-one derivatives from o-bromobenzamides.
- Diaryl thioethers from aryl halides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?