Key Documents
1.05124
Supelco
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CKNS
Número CAS:
Peso molecular:
97.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
206-370-1
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥98.0% (silver nitrate titration)
forma
crystalline
potência
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
177 °C
solubilidade
>1000 g/L
densidade
1.91 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Structural and Electrical Studies.: This research examines the role of potassium thiocyanate in enhancing the ionic conductivity of methyl cellulose-based solid polymer electrolytes. The findings contribute to advancements in materials science and battery technology (Aziz et al., 2022).
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3