73059
Potassium thiocyanate solution
volumetric, 8 M KSCN
Sinônimo(s):
Potassium rhodanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
qualidade
volumetric
concentração
8 M KSCN
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
solubilidade
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.342 g/mL at 20 °C
1 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorção
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)