1.09964
Nitric acid
0.1 M (0.1 N), for 1000 ml, Titrisol®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido nítrico, for 1000 ml, c(HNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
101 °C/1013 hPa
pf
-10 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1