Documentos Principais
1.07241
Supelco
Vermelho de fenol
pH indicator, ACS
Sinônimo(s):
Vermelho de fenol
About This Item
Fórmula linear:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Número CAS:
Peso molecular:
354.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
205-609-7
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Vermelho de fenol, indicator ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
perda
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
pf
>300 °C
densidade volumétrica
200‑300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
chave InChI
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O vermelho de fenol (fenolsulfonftaleína, PH R) pertence à classe dos corantes de trifenilmetano. É um corante aniônico solúvel emͰágua, usado principalmente como indicador de pH em laboratórios de biologia celular. Além disso, em diferentes protocolos, ele é usado para detectar H2O2(peróxido de hidrogênio).
Aplicação
O vermelho de fenol pode ser usado como:
  • Corante na preparação de vermelho de fenol/fotodiodo n-Si [wafer de silício tipo n/vermelho de fenol] pela técnica de revestimento por centrifugação. O dispositivo é apropriado para aplicativos de detecção de fotos.
  • Corante que muda de cor no design do sensor de pH de fibra óptica, pois à medida que a acidez aumenta, as′propriedades de absorção do corante mudam da seção verde para a seção azul do espectro.
  • Indicador na determinação do pH da água doce.
Características e benefícios
O vermelho de fenol é usado para detectar alterações de pH na cultura celular,
  • o pH é 6,4 ou abaixo da cor amarela
  • o pH é 8,2 ou acima da cor vermelha.
Nota de análise
Aspecto da solução: passa no teste
1º intervalo de transição: pH 1,2 - pH 3,0 laranja amarronzado a amarelo
2º intervalo de transição: pH 6,5 - pH 8,0 amarelo amarronzado a violeta vermelho
Perda na secagem (110  °C): ≤ 1º
intervalo de transição (segundo a ACS): passa no teste
em conformidade com a ACS
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Cresol red indicator Reag. Ph Eur
Supelco
1.05225
Cresol red
Cresol red indicator grade, Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
114472
Cresol red
Neutral Red Dye content ≥90 %
Sigma-Aldrich
N7005
Neutral Red