Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
P4758
Sigma-Aldrich
Phenol Red sodium salt
Powder
Sinônimo(s):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
Beilstein:
6260026
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Phenol Red sodium salt, pH indicator dye
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
red to brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
pf
285 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
chave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Phenol Red sodium salt is widely used as a pH indicator. At a pH of 6.4 and below, phenol red solution will have a yellow color. At a pH of 8.2 and above, it will have a red color. It is commonly used in culture media to detect neutral to acidic pH changes.
Aplicação
Phenol Red sodium salt has been used as an indicator during single-guide RNA microinjection into one-cell stage zebrafish embryos.
Suitable for use as a pH indicator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
BATCH-GE: Batch analysis of Next-Generation Sequencing data for genome editing assessment
Annekatrien Boel
Scientific Reports, 6 (2016)
Elmer W. Koneman
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
Textbook of Assisted Reproduction for Scientists in Reproductive Technology (2009)
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)