Documentos Principais
1.11748
Supelco
Phenol red sodium salt
pH indicator, ACS
Sinônimo(s):
Phenol red sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
376.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
252-057-8
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Phenol red sodium salt, indicator ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
perda
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
pf
285 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)[O-])c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
chave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
1st transition range: pH 1.2 - pH 3.0brownish orange - yellow
2nd transition range: pH 6.5 - pH 8.0brownish yellow - red violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8.0 %
Transition range (according to ACS): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3