P5530
Phenol Red sodium salt
Powder
Sinônimo(s):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phenol Red sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cor
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
pf
285 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
εmax
31.62 at 423 nm in 0.1 M phosphate buffer
adequação
suitable for (Suitable for use as a pH indicator)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
chave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?