Documentos Principais
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12171502
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Phenol red solution, indicator
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 7.0 - 7.3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6