114472
Cresol red
indicator grade, Dye content 95 %
Sinônimo(s):
o-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
grau
indicator grade
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, 95%
técnica(s)
titration: suitable
cor
red-brown
pH
7.2-8.8, yellow to red
faixa de pH útil
1.8-2.0, orange to yellow(acid)
7.0-8.8, yellow to violet(alkaline)
pf
290 °C
densidade
0.998 g/cm3
λmax
367 nm (2nd)
570 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
chave InChI
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?