72210
Neutral Red
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.), indicator (pH 6.8-8.0)
Sinônimo(s):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Bot., Fl., Hist., Vit.)
indicator (pH 6.8-8.0)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
pf
290 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥800 at 535-545 nm
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
chave InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?