Documentos
TAQ-RO
Roche
Taq DNA polimerase, 5 U/μl
optimum pH ~9.0 (20 °C), optimum reaction temp. 72 °C
Sinônimo(s):
PCR, alongamento de primer, amplificação de DNA, polimerase, pcr, alongamento de primer, amplificação de dna
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
41106300
fonte biológica
bacterial (Thermus aquaticus)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
grau
Molecular Biology
forma
liquid
uso
sufficient for ≤1,000 reactions (11146173001)
sufficient for ≤10,000 reactions (11435094001)
sufficient for ≤2,000 reactions (11418432001)
sufficient for ≤5,000 reactions (11596594001)
sufficient for ≤200 reactions (11146165001)
atividade específica
5 U/μL
peso molecular
95 kDa
embalagem
pkg of 1,000 U (11418432001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (11596594001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (11435094001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (11146165001)
pkg of 500 U (11146173001 [1 x 500 U])
fabricante/nome comercial
Roche
Parâmetros
72 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
cor
colorless
pH ideal
~9.0 (20 °C)
solubilidade
water: miscible
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
genomic analysis
life science and biopharma
atividade externa
Nicking activity 30 units, none detected
Ribonuclease 30 units, none detected
Unspecific endonucleases 30 units, none detected
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A Taq DNA polimerase é uma 5′→3′ DNA polimerase altamente processiva sem atividade de exonuclease 3′→5′. É uma cadeia única de polipeptídeos com um peso molecular de cerca de 95 kDa.
A Taq DNA polimerase foi isolada originalmente da eubactéria termofílica Thermus aquaticus BM, uma cepa que não contém a endonuclease de restrição Taq I. A enzima foi clonada em E.coli.
Aplicação
A Taq DNA polimerase pode ser usada em PCR simples de rotina. A Taq DNA polimerase da Roche Applied Science atende a padrões rigorosos de pureza e qualidade. Esta preparação de Taq DNA polimerase recombinante pode ser usada para:
  • PCR
  • RT-PCR
  • qPCR
  • Outras reações de extensão de primers, como sequenciamento e marcação
Características e benefícios
Resultados confiáveis e reprodutíveis:
Alta consistência lote entre lotes.
Não é preciso testar cada lote:
A Taq DNA polimerase é rigorosamente testada.
Evite a transferência na PCR:
a combinação da incorporação de dUTP com uracil DNA glicosilase impede a contaminação cruzada na PCR.
Embalagem
1 kit contendo 2 componentes
Qualidade
Ensaios de rotina com amplicons de tamanho médio e teor de GC de 50%. A Taq DNA polimerase não tem capacidade de correção de erros cometidos (“proofreading”) nem “hot start”. Ela tem atividade ideal a +75 °C e pH 9.
Ausência da endonuclease de restrição:
A enzima isolada originalmente de T. aquaticus BM não tem atividade de endonuclease de restrição da Taq I. Cada lote é testado por PCR usando λDNA. Cada lote também é testado quanto à ausência de exonucleases e endonucleases, bem como atividades de corte (“nicking”) conforme os procedimentos atuais de controle de qualidade.
Definição da unidade
Uma unidade de Taq DNA polimerase é definida como a quantidade de enzima que incorpora 10 nmol de desoxirribonucleosídeos trifosfato totais em DNA precipitável em ácido em 60 min a +65 °C nas condições de ensaio definidas acima.
Teor de unidades: Tampão de incubação:
Tris/HCl 67 mM; pH 8,3/25 °C, MgCl2 5 mM, mercaptoetanol 10 mM, polidocanol 0,2%, 0,2 mg/ml de gelatina, dATP, dGTP, dTTP 0,2 mM cada e dCTP 0,1 mM.
Procedimento de incubação:
M13mp9ss, primer M13 (17mer) e 1 μCi (α-32P) dCTP são incubados em diluições adequadas de Taq DNA polimerase em 50 μl de tampão de incubação a +65 °C por 60 minutos. A quantidade de dNTPs incorporados é determinada por precipitação de ácido tricloroacético.
Atividade por volume: 5 U/μl
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por reivindicações de patente dos EUA e reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA. A compra deste produto inclui imunidade limitada e não transferível contra ações legais nos termos dos pedidos de patente supracitados para utilização apenas desta quantidade de produto para pesquisas internas do próprio comprador. Nenhum direito nos termos de nenhum outro pedido de patente, nenhum direito de executar nenhum método patenteado e nenhum direito a realizar serviços comerciais de nenhum tipo, incluindo, entre outros, a apresentação dos resultados das atividades do comprador em troca de remuneração ou outra contraprestação comercial, é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão. Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa. Usos diagnósticos nos termos dos pedidos de patente da Roche exigem uma licença separada da Roche. Mais informações sobre a compra de licenças podem ser obtidas junto ao Diretor de licenças (Director of Licensing), Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
  • PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
H N Chinivasagam et al.
Journal of applied microbiology, 103(2), 418-426 (2007-07-26)
To investigate the occurrence and levels of Arcobacter spp. in pig effluent ponds and effluent-treated soil. A Most Probable Number (MPN) method was developed to assess the levels of Arcobacter spp. in seven pig effluent ponds and six effluent-treated soils
Pattabhiraman Shankaranarayanan et al.
Nature protocols, 7(2), 328-338 (2012-01-28)
Linear amplification of DNA (LinDA) by T7 polymerase is a versatile and robust method for generating sufficient amounts of DNA for genome-wide studies with minute amounts of cells. LinDA can be coupled to a great number of global profiling technologies.
Mónica Alejandra Rosales-Reynoso et al.
Archives of medical research, 41(2), 110-118 (2010-05-18)
Although sporadic cases of cancer in patients with fragile X syndrome (FXS) have been reported, extensive studies carried out in Denmark and Finland concluded that cancer incidence in these patients is lower than in the general population. On the other