Documentos Principais
D4184
Sigma-Aldrich
Taq DNA polimerase JumpStart
without MgCl2
Sinônimo(s):
hot start DNA polymerase, hot start PCR
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
Características
dNTPs included: no
hotstart
concentração
2.5 units/μL
técnica(s)
PCR: suitable
cor
colorless
entrada
purified DNA
adequação
suitable for PCR
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A atividade da Taq DNA polimerase é inativada combinando a enzima com o anticorpo JumpStart Taq, um anticorpo monoclonal neutralizante para a Taq DNA polimerase. A inativação do anticorpo fornece um procedimento simples e eficiente para reação em cadeia da polimerase (PCR) hot-start. A PCR hot start pode melhorar significativamente os resultados da amplificação do DNA reduzindo a geração de produtos de amplificação não específicos e artefatos de dímeros de primers. Quando usada em PCR, a Taq DNA polimerase JumpStart é inativa em baixa temperatura (ambiente). Quando a temperatura é elevada acima de 70 °C na primeira etapa de desnaturação do processo de ciclagem, o complexo se dissocia e a polimerase fica totalmente ativa.
Aplicação
  • Para amplificações de PCR que exigem amplificação inespecífica reduzida
  • Para PCR multiplex
  • Para redução de dímeros de primer
A Taq DNA polimerase JumpStart foi usada:
  • na amplificação por PCR de DNA isolado de amostras de herbário.
  • na mistura de reação para PCR para reação em cadeia da polimerase de DNA polimórfico amplificado aleatoriamente (RAPD PCR).
  • para amplificar e detectar uma mutação de ponto no éxon 19 do EGFR usando linhagens celulares neoplásicas específicas.
  • em PCR quantitativa em tempo real
  • para a amplificação por PCR de moldes genômicos complexos ou de cDNA
  • para a amplificação por PCR de alvos com números de cópias muito baixos
  • para a amplificação por PCR de muitos ciclos térmicos (>35) e vários pares de primer no mesmo tubo de reação
Características e benefícios
  • Reduz a amplificação inespecífica
  • Aumenta a especificidade e o rendimento da PCR
  • Reduz problemas de tempo de preparação associados a métodos manuais ou wax Hot Start
  • Tempo de ativação de menos de 1 minuto
Embalagem
A Taq DNA polimerase JumpStart é fornecida com um tampão de reação 10× disponível com e sem MgCl2. O tampão 10× livre de magnésio também inclui um tubo separado de MgCl2 25 mM para otimização.
Fornecido com um tampão de reação 10× sem MgCl2. Inclui um tubo separado de 25 mM de MgCl2
Outras notas
A Taq DNA polimerase JumpStart da Sigma é uma enzima de hot start inativada por anticorpo que foi desenvolvida para minimizar a amplificação inespecífica e aumentar a produção do alvo. Quando a temperatura da reação chega a 70 °C, a atividade da Taq DNA polimerase é restaurada e a PCR resultante tem maior especificidade e rendimento. Esse complexo anticorpo-enzima permite uma preparação fácil e conveniente da corrida, com menos risco de contaminação que as técnicas manuais de hot start. A enzima também pode ser incluída na preparação da mistura-mestre, o que gera uma maior consistência entre reações.
Veja informações mais detalhadas sobre as enzimas Taq JumpStart em www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Definição da unidade
Uma unidade incorpora 10 nmol de dNTPs totais a DNA precipitável em ácido em 30 min a 74 °C.
Informações legais
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: US 8.404.464 e US 7.972.828. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas.
Anticorpo licenciado para uso em pesquisa in vitro sob as patentes dos EUA n.º 5.338.671 e 5.587.287, e as patentes correspondentes em outros países.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dharmalingam Subramaniam et al.
PloS one, 7(2), e30590-e30590 (2012-03-01)
Curcumin inhibits the growth of esophageal cancer cell lines; however, the mechanism of action is not well understood. It is becoming increasingly clear that aberrant activation of Notch signaling has been associated with the development of esophageal cancer. Here, we
Julia K Veir et al.
Veterinary therapeutics : research in applied veterinary medicine, 8(4), 229-238 (2008-01-10)
T evaluate the effect of supplementation with Enterococcus faecium strain SF68 (NCIMB10415) on immune function, responses to a multivalent vaccine were investigated in kittens given palatability enhancer with or without E. faecium SF68 daily. E. faecium SF68 was detected in
Isabelle Desitter et al.
Anticancer research, 31(2), 427-441 (2011-03-08)
Circulating tumor cells (CTCs) likely derive from clones in the primary tumor, suggesting that they can be used for all biological tests applying to the primary cells. The ScreenCell® devices are single-use and low-cost innovative devices that use a filter
James L Lordan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(1), 407-414 (2002-06-22)
In sensitized individuals, exposure to allergens such as Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) causes Th2 polarization and release of cytokines, including IL-4 and IL-13. Because Der p extracts also have direct effects on epithelial cells, we hypothesized that allergen augments the
Julian R Starr et al.
Molecular ecology resources, 9 Suppl s1, 151-163 (2009-05-01)
We investigate the species discriminatory power of a subset of the proposed plant barcoding loci (matK, rbcL, rpoC1, rpoB, trnH-psbA) in Carex, a cosmopolitan genus that represents one of the three largest plant genera on earth (c. 2000 species). To
Artigos
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Protocolos
Hot Start Taq Polymerase protocol to reduce non-specific amplification, with MgCl2 Optimization
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
When using hot start Taq DNA polymerase, the enzyme remains inactive until heated. Hot Start DNA polymerase control is achieved by chemical or antibody modification of the enzyme.