Key Documents
DNTP100
Sigma-Aldrich
Conjunto de desoxinucleotídeos, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each
Sinônimo(s):
Conjunto de DNTP para PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
100 mM
cor
colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Os desoxinucleotídeos trifosfato (dNTPs) são moléculas orgânicas que contêm base nuclear ligada à desoxirribose. Este conjunto de dNTPs inclui 0,25 ml de cada uma das soluções aquosas 100 mM dos quatro desoxirribonucleotídeos, desoxadenosina trifosfato (dATP), desoxicitidina trifosfato (dCTP), desoxiguanosina trifosfato (dGTP) e desoxitimidina trifosfato (dTTP) em tubos separados para conveniência e fácil preparo da reação de PCR.
Aplicação
Foi usado o conjunto de desoxinucleotídeos, 100 mM:
  • para biotinilação λde DNA para medições com pinças magnéticas
  • em RAPD PCR
  • em geração e marcação de sonda FISH
  • na amplificação de PCR de DNA genômico
  • em PCR multiplex
  • na síntese de cDNA de primeira cadeia
  • na marcação de TUNEL
  • em RT-PCR
  • como um componente da mistura de reação para a reação em cadeia da polimerase (PCR)
O conjunto de desoxinucleotídeos, 100 mM, foi usado como componente da mistura de reação para reação em cadeia da polimerase (PCR). Ele também foi usado como um componente da mistura para o sistema de amplificação refratário a mutações por reação em cadeia da polimerase (ARMS-PCR) para genotipar polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os trifosfatos de desoxinucleotídeos (dNTPs) são substratos para enzimas polimerizadoras de DNA. Eles agem como elementos estruturais de moléculas de ácido nucleico e são de natureza ácida. Os dNTPs são componentes-chave das misturas-mestre de PCR e são altamente essenciais para amplificar DNA. Níveis ideais de dNTPs garantem a replicação cromossômica adequada e, assim, mantêm a estabilidade genômica.
Características e benefícios
  • Fornecido como 4 tubos separados de dNTPs.
  • Permite a otimização de concentrações individuais de dNTP.
Embalagem
0,25 ml de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, 100 mM cada
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Attractive forces between cation condensed DNA double helices
Todd BA, et al.
Biophysical Journal, 94, 4775-4782 (2008)
Multiple locus VNTR fingerprinting (MLVF) of Streptococcus pyogenes
Obszanska K, et al.
Virulence, 3(6), 539-542 (2012)
Detection of Streptococcus pyogenes virulence factors by multiplex PCR
Borek AL, et al.
Virulence, 3(6), 529-533 (2012)
Expression of Mx gene in Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822) to OmpC protein of Aeromonas hydrophila and bacterial infection
Roy P, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 178, 640-653 (2016)
A critical balance: dNTPs and the maintenance of genome stability
<BIG><BIG>Pai CC and Kearsey SE</BIG></BIG>
Genes, 8, 57-57 (2017)