D4788
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM, pH 7
Sinônimo(s):
dATP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
100 mM
cor
colorless
pH
7
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
chave InChI
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Aplicação
Componentes
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3