D4913
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
100 mM (pH 7)
Sinônimo(s):
2′-Deoxycytidine-5′-triphosphoric acid disodium salt, dCTP-Na2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
concentração
100 mM (pH 7)
cor
colorless
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
chave InChI
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Aplicação
- in reverse transcription polymerase chain reaction (RT -PCR).
- to study the mutations in HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
- to C-tail the end-repaired DNA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?