Documentos Principais
D5038
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
100 mM (pH 7)
Sinônimo(s):
dGTP-Na3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N5Na3O13P3
Número CAS:
Peso molecular:
573.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.52
Ensaio
≥99%
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
100 mM (pH 7)
cor
colorless
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
chave InChI
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
Descrição geral
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) is made of a guanine nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar linked to a chain of three phosphate residues. It is used by the cells for the synthesis of DNA with the help of DNA polymerase.
Aplicação
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt is utilized for methods such as DNA sequencing, PCR and other DNA polymerase based DNA synthesis and repair techniques.
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution has been used:
  • in a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for DNA amplification.
  • as a component of the PCR mix for in situ reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of mRNA from prokaryotic and eukaryotic ribosomes
  • to study the mutations in the HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Functional Protein Microarrays in Drug Discovery (2008)