D4010
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′-deoxy-, 5′-triphosphate sodium salt, Guanosine, dGTP sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
CAS Number:
Peso molecular:
507.18 (anhydrous free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate has been used:
- as a component in a polymerase chain reaction (PCR) mixture for PCR product formation using AM-toxin primers
- as an internal standard to improve the analytical performance of capillary electrophoresis (CE) analysis for the evaluation of the cleanup process
- as a putative substrate in in vitro enzyme activity assay to incubate with nudix hydrolase 15 (NUDT15) protein for the evaluation of putative NUDT15 inhibitors
Ações bioquímicas/fisiológicas
Deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP), a purine deoxynucleotide, is a substrate of DNA polymerase(s) and reverse transcriptases. dGTP is useful to study the distribution, specificity, and kinetics of various nucleoside-triphosphatases (NTPase) and ribonucleotide reductases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?