A0386
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt
from yeast
Sinônimo(s):
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
chave InChI
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)