T9656
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM in H2O
Sinônimo(s):
TTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
concentração
100 mM in H2O
cor
colorless
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
chave InChI
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- heat-sensitive solution for the preparation of a chemically defined diet that supports both larval development and adult survival of Drosophila
- dNTP mix for reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification
- PCR for genomic DNA amplification by amplification refractory mutation system (ARMS) PCR
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?