Documentos Principais
T9375
Sigma-Aldrich
Thymidine 5′-diphosphate sodium salt
≥96% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2O11P2 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
402.19 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
chave InChI
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
Thymidine5′-diphosphate sodium salt has been used as a substrate to investigate the efficacy of an online methodology for direct monitoring of nucleoside monophosphate and nucleotide diphosphate phosphorylation.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)