T1895
Timidina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracil, 1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-Desoxitimidina, Timina desoxirribosídeo, dT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
186-188 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Informações sobre genes
human ... DTYMK(1841)
Descrição geral
Aplicação
- as a nucleotide source in minimal essential medium to evaluate the outgrowth of the iSCNT-derived blastocysts
- as a supplement in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) selection medium used for the production of anti-neurogranin (NRGN) antibodies
- to prepare THMG (thymidine, hypoxanthine, glycine, methotrexate) and THG stock solution for cleansing mouse lymphoma cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1