A4036
Adenosine
suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
234-236 °C (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informações sobre genes
human ... ADA(100) , ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636) , Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Descrição geral
Aplicação
- to evaluate the outgrowth of the interspecies somatic cell nucleus transfer (iSCNT)-derived blastocysts
- to maintain the CGR8 ES (germ-line competent cell line) cells
- for plasmid transfection and cloning of embryonic stem cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2