E2387
NECA
≥98% (TLC), powder, adenosine receptor agonist
Sinônimo(s):
NECA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5′-(N-Ethylcarboxamido)adenosine, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
H2O: insoluble
ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12+/m0/s1
chave InChI
JADDQZYHOWSFJD-FLNNQWSLSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316) , Adora3(25370)
Descrição geral
Aplicação
- for the purification of human adenosine A2Areceptor (A2AR) in decylmaltoside (DM)
- to determine nonspecific binding of adenosine receptors
- to investigate adenosine 2B receptor (RA2B) mechanism of action by competition assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?