C122106
Cytidine
99%
Sinônimo(s):
Cytosine β-D-riboside, Cytosine-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +33°, c = 2 in H2O
pf
210-220 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-XVFCMESISA-N
Informações sobre genes
mouse ... Uck1(22245)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?