T9250
Timidina
≥99%
Sinônimo(s):
1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracil, 1-(2-Desoxi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-Desoxitimidina, Timina desoxirribosídeo, dT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
186-188 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
chave InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Informações sobre genes
human ... DTYMK(1841)
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in HL5-modified medium for cell culture
- to incubate cells in cell-cycle analysis
- in cell synchronization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1