SML0569
RO-3306
≥98% (HPLC), powder, CDK1 inhibitor
Sinônimo(s):
(5Z)-5-Quinolin-6-ylmethylene-2-[(thiophen-2-ylmethyl)-amino]-thiazol-4-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-[(2-thienylmethyl)amino]-4(5H)-thiazolone
About This Item
Produtos recomendados
product name
RO-3306, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
chave InChI
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Aplicação
- To study the significance of CA4-mediated cytotoxicity in mitotic arrest
- In cell cycle synchronization to conduct a study on proteomics
- As a CDK1 inhibitor, to prevent early mitotic entry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
CDKs