SML1665
Nocodazole
≥98% (HPLC), DMSO solution, microtubule inhibitor
Sinônimo(s):
Methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Nocidazole, Nocodazolum, Oncodazole, R 17934
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nocodazole Ready Made Solution, 5 mg/mL, DMSO solution
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Formulário
DMSO solution
concentração
5 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
chave InChI
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
For cell culture work, dilute Nocodazole ready-made solution (5 mg/mL DMSO) in the culture media, diluted solution is stable for at least 7 days in biological. Mammalian cells cultured in vitro can be treated with 0.04-10 μg/mL doses.
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?