SML0882
Aurora-A Inhibitor I
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
TC‐S7010, N-(2-Chlorophenyl)-4-(2-(4-(2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl)phenylamino)-5-fluoropyrimidin-4-ylamino)benzamide, N-(2-Chlorophenyl)-4-[[2-[[4-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl]amino]-benzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(nc(nc1)Nc4ccc(cc4)CC(=O)N5CCN(CC5)CC)Nc2ccc(cc2)C(=O)Nc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C31H31ClFN7O2/c1-2-39-15-17-40(18-16-39)28(41)19-21-7-11-24(12-8-21)36-31-34-20-26(33)29(38-31)35-23-13-9-22(10-14-23)30(42)37-27-6-4-3-5-25(27)32/h3-14,20H,2,15-19H2,1H3,(H,37,42)(H2,34,35,36,38)
chave InChI
AKSIZPIFQAYJGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)