Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
I4125
Sigma-Aldrich
Inosina
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(−)-Inosina, 9-β-D-ribofuranosídeo de hipoxantina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
268.23
Beilstein:
624896
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
pf
222-226 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Descrição geral
A inosina é um nucleotídeo não canônico presente principalmente como monofosfato. Ela tem a capacidade de parear bases com desoxitimidina, desoxiadenosina e desoxiguanosina. A incorporação da inosina no lugar da guanina modula eventos de tradução. A inosina tem função antioxidante, anti-inflamatória e neuroprotetora. A inosina é prescrita como suplemento terapêutico para lesão de nervo, inflamação e estresse oxidativo. Ela modula processos biológicos através dos receptores de adenosina. Aumenta o crescimento de neuritos em distúrbios depressivos através dos receptores de adenosina. A inosina também é usada para o tratamento de sepse em infecções.
Aplicação
A inosina foi usada:
  • como um suplemento de meio em experimentos de resgate de nucleotídeos em linhagens celulares de câncer pancreático.
  • como um componente em médio holídico (sintético) e em ensaio de preferência larval de duas opções.
  • como padrão de referência em espectroscopia de massa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A inosina é um potente estimulador do fator de crescimento nervoso (NGF) induzido pelo crescimento de neuritos. Os níveis elevados de inosina no cérebro após a lesão estão associados ao aumento das proteínas de expressão relacionadas à regeneração e ao crescimento axonal. Camundongos que receberam inosina demonstraram maior recuperação do controle motor fino após danos cerebrais isquêmicos. A inosina pode ser usada em estudos do processo de edição de RNA de A-para-I.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Inosine reduces systemic inflammation and improves survival in septic shock induced by cecal ligation and puncture
Liaudet L, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(7), 1213-1220 (2001)
The taste of ribonucleosides: Novel macronutrients essential for larval growth are sensed by Drosophila gustatory receptor proteins
Mishra D, et al.
PLoS Biology, 16(8), e2005570-e2005570 (2018)
Inosine in DNA and RNA
Alseth I, et al.
Current Opinion in Genetics & Development, 26, 116-123 (2014)
Inosine-a Multifunctional Treatment for Complications of Neurologic Injury
Doyle C, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(6), 2293-2303 (2018)
Oral administration of inosine produces antidepressant-like effects in mice
Muto J, et al.
Scientific Reports, 4, 4199-4199 (2014)