4060
Inosine
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Sinônimo(s):
Inosine, Hypoxanthine Riboside
descrição
RTECS - NM7460000
Merck USA index - 14, 4975
Ensaio
≥99% (by assay)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3nc[nH][c](c3nc2)=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)
chave InChI
UGQMRVRMYYASKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2