Documentos Principais
PHR2412
Supelco
Inosina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(−)-Inosina, 9-β-D-ribofuranosídeo de hipoxantina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
268.23
Beilstein:
624896
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
adenosine
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
222-226 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicação
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A inosina é um potente estimulador do fator de crescimento nervoso (NGF) induzido pelo crescimento de neuritos. Os níveis elevados de inosina no cérebro após a lesão estão associados ao aumento das proteínas de expressão relacionadas à regeneração e ao crescimento axonal. Camundongos que receberam inosina demonstraram maior recuperação do controle motor fino após danos cerebrais isquêmicos. A inosina pode ser usada em estudos do processo de edição de RNA de A-para-I.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4524 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)